Merck
PHL84229
Kaurenoic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Cunabic acid
Seleccione un Tamaño
10 MG
506,00 €
506,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
506,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H30O2
Número de CAS:
Peso molecular:
302.45
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
506,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=C1C[C@@]23CC[C@]4([H])[C@@](C(O)=O)(C)CCC[C@@]4(C)[C@]2([H])CC[C@@H]1C3
InChI
1S/C20H30O2/c1-13-11-20-10-7-15-18(2,16(20)6-5-14(13)12-20)8-4-9-19(15,3)17(21)22/h14-16H,1,4-12H2,2-3H3,(H,21,22)/t14-,15+,16+,18-,19-,20-/m1/s1
Clave InChI
NIKHGUQULKYIGE-OTCXFQBHSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)