Merck
PHL84217
Grosvenorine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-rhamnoside 7-(2′′-glucosylrhamnoside), Kaempferol 3-rhamnoside 7-(2′′-glucosylrhamnoside)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H40O19
Número de CAS:
Peso molecular:
740.66
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Análisis
≥95.0% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)