Merck
PHL84198
Ajugol
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
385,00 €
385,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
385,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24O9
Número de CAS:
Peso molecular:
348.35
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
385,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C[C@@H]3[C@H]2[C@](C[C@H]3O)(O)C
InChI
1S/C15H24O9/c1-15(21)4-7(17)6-2-3-22-13(9(6)15)24-14-12(20)11(19)10(18)8(5-16)23-14/h2-3,6-14,16-21H,4-5H2,1H3/t6-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-,15-/m0/s1
Clave InChI
VELYAQRXBJLJAK-XKKWFBPMSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)