Merck
PHL84178
Grayanotoxin I
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Acetylandromedol, Andromedotoxin, Rhodotoxin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H36O7
Número de CAS:
Peso molecular:
412.52
Código UNSPSC:
41116107
El producto PHL84178 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C22H36O7/c1-11(23)29-17-12-6-7-13-20(5,27)14-8-15(24)18(2,3)22(14,28)16(25)9-21(13,17)10-19(12,4)26/h12-17,24-28H,6-10H2,1-5H3
Clave InChI
NXCYBYJXCJWMRY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)