Merck
PHL84129
Neodiosmin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
7-[[2-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)- 4H-1-benzopyran-4-one, 3′,5,7-Trihydroxy 4′-methoxyflavone 7-neohesperidoside, Diosmetin 7-neohesperidoside, Neodiosmin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H32O15
Número de CAS:
Peso molecular:
608.54
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Análisis
≥90.0% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C28H32O15/c1-10-21(33)23(35)25(37)27(39-10)43-26-24(36)22(34)19(9-29)42-28(26)40-12-6-14(31)20-15(32)8-17(41-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(30)5-11/h3-8,10,19,21-31,33-37H,9H2,1-2H3/t10-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1
Clave InChI
VCCNKWWXYVWTLT-CYZBKYQRSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)