PHL84102
Riddelliine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Riddelline
Seleccione un Tamaño
378,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
378,00 €
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N21[C@H]3[C@H](OC(=O)\C(=C/C)\CC(=C)[C@](C(=O)OCC3=CC2)(O)CO)CC1
InChI
1S/C18H23NO6/c1-3-12-8-11(2)18(23,10-20)17(22)24-9-13-4-6-19-7-5-14(15(13)19)25-16(12)21/h3-4,14-15,20,23H,2,5-10H2,1H3/b12-3-/t14-,15-,18-/m1/s1
Clave InChI
SVCNNZDUGWLODJ-RAYFHMIRSA-N
Descripción general
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)