Merck
PHL83892
Picfeltarraenin IB
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
530,00 €
530,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
530,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H64O14
Número de CAS:
Peso molecular:
792.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
530,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@@](C(=O)C=C1C(C)C)([C@@H]2[C@@]3([C@]([C@H]4[C@]([C@@H]5CC[C@H](C(C5=CC4)(C)C)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O[C@@H]7O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]7O)O)O)C)O)O)CO)(C(=O)C3)C)(C[C@H]2O)C)C)C
Clave InChI
YRQJYHITIWJZQN-UGBBSPHQSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)