Merck
PHL83868
Limocitrin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,4′,5,7-Tetrahydroxy 3′,8-dimethoxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-8-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 8-Methoxyisorhamnetin, Gossypetin 3′,8-dimethyl ether, Sedoflorigenin
Seleccione un Tamaño
10 MG
530,00 €
530,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
530,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14O8
Número de CAS:
Peso molecular:
346.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
530,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
cadena SMILES
OC1=CC(O)=C(C(C(O)=C(C2=CC=C(O)C(OC)=C2)O3)=O)C3=C1OC
InChI
1S/C17H14O8/c1-23-11-5-7(3-4-8(11)18)15-14(22)13(21)12-9(19)6-10(20)16(24-2)17(12)25-15/h3-6,18-20,22H,1-2H3
Clave InChI
IBXCKSUZOFKGSB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: primula
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)