Merck
PHL83837
Dehydrotumulosic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H48O4
Número de CAS:
Peso molecular:
484.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Análisis
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
formato
neat
InChI
1S/C31H48O4/c1-18(2)19(3)9-10-20(27(34)35)26-23(32)17-31(8)22-11-12-24-28(4,5)25(33)14-15-29(24,6)21(22)13-16-30(26,31)7/h11,13,18,20,23-26,32-33H,3,9-10,12,14-17H2,1-2,4-8H3,(H,34,35)/t20-,23-,24?,25+,26+,29-,30-,31+/m1/s1
Clave InChI
LADJWZMBZBVBSB-DWSVKRSBSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.