Merck
PHL83511
Iriflophenone 3-C-glucoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Iriflophenone 3-C-β-D-glucopyranoside, (3-β-D-Glucopyranosyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone, Iriflophenone 3-C-β-D-glucoside
Seleccione un Tamaño
10 MG
677,00 €
677,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
677,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H20O10
Número de CAS:
Peso molecular:
408.36
Beilstein:
5659115
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
677,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c(c2O)C(=O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C19H20O10/c20-6-11-15(25)17(27)18(28)19(29-11)13-10(23)5-9(22)12(16(13)26)14(24)7-1-3-8(21)4-2-7/h1-5,11,15,17-23,25-28H,6H2/t11-,15-,17+,18-,19+/m1/s1
Clave InChI
BZYKNVLTMWYEFA-ZJKJAXBQSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)