PHL82643
Resorcinol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1,3-Bencenodiol
Seleccione un Tamaño
231,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
231,00 €
Productos recomendados
grado
primary reference standard
densidad de vapor
3.8 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 21.1 °C)
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
1126 °F
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Clave InChI
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
127 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)