Merck
PHL82559
Hexahydrocurcumin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(RS)-5-Hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-heptanone
Seleccione un Tamaño
10 MG
821,00 €
821,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
821,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H26O6
Número de CAS:
Peso molecular:
374.43
Beilstein:
2486876
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
821,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O=C(CC(O)CCC1=CC(OC)=C(O)C=C1)CCC2=CC(OC)=C(O)C=C2
InChI
1S/C21H26O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16,22,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Clave InChI
RSAHICAPUYTWHW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
424.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
218 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)