Merck
PHL82481
Aurapten
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Auraptene, 7-Geranyloxycoumarin, 7-[[(2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-2H-1-benzopyran-2-one, Aurapten
Seleccione un Tamaño
20 MG
350,00 €
350,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
350,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H22O3
Número de CAS:
Peso molecular:
298.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
350,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C19H22O3/c1-14(2)5-4-6-15(3)11-12-21-17-9-7-16-8-10-19(20)22-18(16)13-17/h5,7-11,13H,4,6,12H2,1-3H3/b15-11+
Clave InChI
RSDDHGSKLOSQFK-RVDMUPIBSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Auraptene is an ACAT inhibitor and estrogen receptor modulator.
Auraptene is an estrogen receptor modulator that also acts as an ACAT inhibitor. It displays anti-tumor effects in several xenograft and chemically-induced murine tumor models. Auraptene induces apoptosis and is anti-proliferative in cancer cell lines. It has agonistic properties against PPARs, and interferes with lipid and cholesterol production by inhibiting ACAT (IC50 = 4 uM).
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)