Merck
PHL82470
Arecoline hydrobromide
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1-Methyl-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester hydrobromide, Arecaidine methyl ester hydrobromide, Methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-3-pyridinecarboxylate hydrobromide, Methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydronicotinate hydrobromide, Taeniolin
Seleccione un Tamaño
25 MG
252,00 €
252,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
252,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H13NO2 · HBr
Número de CAS:
Peso molecular:
236.11
Beilstein:
3914826
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
252,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
172-176 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[H].COC(=O)C1=CCCN(C)C1
InChI
1S/C8H13NO2.BrH/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2;/h4H,3,5-6H2,1-2H3;1H
Clave InChI
AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)