PHL82266
Fumarprotocetraric acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Análisis
≥90.0% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C22H16O12/c1-8-5-12(24)10(6-23)19-15(8)22(31)34-20-11(7-32-14(27)4-3-13(25)26)17(28)16(21(29)30)9(2)18(20)33-19/h3-6,24,28H,7H2,1-2H3,(H,25,26)(H,29,30)/b4-3+
Clave InChI
VEGGRTFDFMUBPD-ONEGZZNKSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?