Merck
PHL80546
Tribulosin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(3β,5α,25S)-Spirostan-3-yl 6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-O-[O-β-D-xylopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-xylopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranosyl-(1→4)]-β-D-galactopyranoside
Seleccione un Tamaño
10 MG
893,00 €
893,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
893,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C55H90O25
Número de CAS:
Peso molecular:
1151.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
893,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥85.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
C[C@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]6C[C@H](CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C)O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]9OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)[C@H]8O[C@@H]%10OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]%10O)[C@H](O)[C@H]7O[C@@H]%11O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]%11O
InChI
1S/C55H90O25/c1-21-8-13-55(71-18-21)22(2)34-31(80-55)15-28-26-7-6-24-14-25(9-11-53(24,4)27(26)10-12-54(28,34)5)73-51-46(78-50-42(67)39(64)35(60)23(3)72-50)43(68)44(33(17-57)75-51)76-52-47(79-49-41(66)37(62)30(59)20-70-49)45(38(63)32(16-56)74-52)77-48-40(65)36(61)29(58)19-69-48/h21-52,56-68H,6-20H2,1-5H3/t21-,22-,23-,24-,25-,26+,27-,28-,29+,30+,31-,32+,33+,34-,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41+,42+,43-,44-,45-,46+,47+,48-,49-,50-,51+,52-,53-,54-,55+/m0/s1
Clave InChI
YYCFEJVBMMGRLX-BTLNAVNBSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)