Merck
PHL80523
Pseudolaric Acid B
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(-)-Pseudolaric acid B, O-Acetylpseudolaric acid C, Pseudolarix acid B
Seleccione un Tamaño
10 MG
433,00 €
433,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
433,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H28O8
Número de CAS:
Peso molecular:
432.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
433,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(OC)C1=CC[C@@]2(C(O[C@@](/C=C/C=C(C(O)=O)\C)(C)[C@@H]3CC2)=O)[C@]3(OC(C)=O)CC1
InChI
1S/C23H28O8/c1-14(17(24)25)6-5-10-21(2)16-9-12-22(19(27)31-21)11-7-15(18(26)29-3)8-13-23(16,22)20(28)30-4/h5-7,10,16H,8-9,11-13H2,1-4H3,(H,24,25)/b10-5+,14-6+/t16-,21+,22+,23+/m0/s1
Clave InChI
XRLYZNSOXNPKOR-CBDALDGHSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Pseudolaric acid B, a natural diterpenoid compound, is isolated from Pseudolarix kaempferi. It has shown antifungal, antifertility, and antiangiogenic properties. It also may exihibit anti-cancer and anti-inflammatory properties.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)