Merck
PHL80144
Umckalin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
5-Methoxyscopoletin, 7-Hydroxy-5, 6-dimethoxycoumarin, 7-Hydroxy-5,6-dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one
Seleccione un Tamaño
5 MG
373,00 €
373,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
373,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10O5
Número de CAS:
Peso molecular:
222.19
Beilstein:
1347824
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
373,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1c(O)cc2OC(=O)C=Cc2c1OC
InChI
1S/C11H10O5/c1-14-10-6-3-4-9(13)16-8(6)5-7(12)11(10)15-2/h3-5,12H,1-2H3
Clave InChI
DVBPETFXQYSHLJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: pelargonium
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)