Merck
PHL80111
Sesamol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,4-(Methylenedioxy)phenol, 5-Benzodioxolol
Seleccione un Tamaño
50 MG
231,00 €
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
231,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
138.12
Beilstein:
127405
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
crystals
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
62-65 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
Clave InChI
LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)