Merck
PHL80106
2-Hydroxyethyl salicylate
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Ethylene glycol monosalicylate, Ethylene glycol salicylate, Salicylic acid 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid ethylene glycol ester
Seleccione un Tamaño
50 MG
221,00 €
221,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
221,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4COOCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
182.17
Beilstein:
2255685
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
221,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
índice de refracción
n20/D 1.548 (lit.)
bp
166 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
Clave InChI
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
339.8 °F - DIN 51758
Punto de inflamabilidad (°C)
171 °C - DIN 51758
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)