Merck
PHL80017
Coumarin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1,2-Benzopyrone, 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
231,00 €
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
231,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
146.14
Beilstein:
383644
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
presión de vapor
0.01 mmHg ( 47 °C)
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
flakes
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
bp
298 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
Clave InChI
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum curcuma hedera humulus melissa mentha salvia sambucus zingiber
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
323.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
162 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)