Merck
PHL22470
Dillapiole
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
6-Allyl-4,5-dimethoxy-1,3-benzodioxole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14O4
Número de CAS:
Peso molecular:
222.24
Beilstein:
196037
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Análisis
≥98.0% (GC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
técnicas
HPLC: suitable
densidad
1.163 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1c(CC=C)cc2OCOc2c1OC
InChI
1S/C12H14O4/c1-4-5-8-6-9-11(16-7-15-9)12(14-3)10(8)13-2/h4,6H,1,5,7H2,2-3H3
Clave InChI
LIKYNOPXHGPMIH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Envase
This reference substance will be packed in micro-volume insert vials.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)