Merck
PHL22330
Melatonina
new
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
N-Acetil-5-metoxitriptamina
Seleccione un Tamaño
PHL22330-50MG
277,00 €
277,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
PHL22330-50MG
277,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
232.28
Beilstein:
205542
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
277,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
técnicas
HPLC: suitable
mp
116.5-118 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
Clave InChI
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)