Documentos clave
K5168-U
Omnifit® EZ Benchmark Replacement Glass Columns
I.D. × L 25 mm × 330 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
220,00 €
220,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
220,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
SB.52
220,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
fabricante / nombre comercial
Omnifit 006ERG-25-33
Nivel de calidad
técnicas
LPLC: suitable
D.I. × L
25 mm × 330 mm
Descripción general
Replacement glass columns are available in a wide range of bore sizes and lengths. This not only enables you to replace a column should breakage occur, but allows you to obtain several different length columns to use with endpieces you already have for that bore size. The modular nature of our column ranges means that for the ultimate flexibility you can mix and match column sizes with different endpiece types to your specific requirements.
Información legal
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)