Documentos clave
K5142-U
Omnifit® EZ Benchmark Columns with 2 Fixed Endpieces
I.D. × L 15 mm × 500 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
468,00 €
468,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
468,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
SB.52
468,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
fabricante / nombre comercial
Omnifit 006EZ-15-50-FF
Nivel de calidad
técnicas
LPLC: suitable
D.I. × L
15 mm × 500 mm
Descripción general
Omnifit® Labware complete columns are supplied assembled and ready for use, with tubing and fittings to connect the column into an existing system. Two configurations are available:
  • Non-adjustable with two fixed endpieces (-FF), a cost-effective option when height adjustment is not important.
  • One fixed endpiece as a bed support and one adjustable endpiece (plunger) to adjust the bed height (-AF). The adjustable endpiece is designed to give the user fine control over the movement of the endpiece, minimizing the risk of disturbance to the packed bed and giving 80mm of height adjustment.
Información legal
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)