Key Documents
K08971296
Kromasil® Eternity XT C18 HPLC Column
1.8 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 50 mm × 2.1 mm
Sinónimos:
Kromasil C18
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Línea del producto
Kromasil®
fabricante / nombre comercial
XF1CLD05
disponibilidad
available only in USA, Canada and Puerto Rico
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
50 mm × 2.1 mm
tamaño de partícula
1.8 μm
tamaño de poro
100 Å
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Categorías relacionadas
Información legal
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)