Documentos clave
K08971106
Kromasil® CelluCoat® Chiral HPLC Guard Cartridge
use to protect 3.0 - 4.6 mm I.D. columns, pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
suitable for USP L40
Línea del producto
Kromasil®
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Kromasil® KRWP-5-CelluCoat-4.6XGC
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
10 mm × 4.6 mm
grupo activo de la matriz
carbamoyl phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
>1000 Å
compatibilidad
use to protect 3.0 - 4.6 mm I.D. columns
técnica de separación
chiral
Información legal
CelluCoat is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)