Documentos clave
K08971075
Kromasil® C8 HPLC Column
16 μm particle size, pore size 300 Å, L × I.D. 250 mm × 50 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
Kromasil®
fabricante / nombre comercial
Kromasil® KR300-16-C8-50X250
disponibilidad
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
250 mm × 50 mm
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase
tamaño de partícula
16 μm
tamaño de poro
300 Å
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Información legal
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)