Documentos clave
K08670895
Kromasil® Eternity C18 HPLC Column
2.5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 2.1 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Kromasil®
fabricante / nombre comercial
Kromasil® ET-2.5-C18-2.1X100
disponibilidad
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Extensión del etiquetado
14% Carbon loading
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
100 mm × 2.1 mm
superficie
330 m2/g
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
2.5 μm
tamaño de poro
100 Å
intervalo de pH
1-12
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Información legal
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)