Documentos clave
IP336GOSUD
Sulfur in synthetic diesel, IP 336
Calibration Set D
Seleccione un Tamaño
1 KIT
446,00 €
446,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
446,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
446,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
petroleum
Formato
matrix material
Componentes
Set D
2.0000 % (20000ppm), 3.0000 % (30000ppm), 4.0000 % (40000ppm), 5.0000 % (50000ppm) . 100 mL ea.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)