G006136
HPLC Analysis of Proteins on Proteomix® SCX-NP1.7, Demonstration of Lot-to-Lot Reproducibility
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Proteomix SCX-NP1.7, 5 cm x 4.6 mm I.D., 1.7 μm particles (Z777146)
mobile phase: (A) 20 mM sodium phosphate buffer, pH 6.0, (B) A + 1.0 M NaCl
gradient: 0 - 75% B in 25 min, 15 min prewash
flow rate: 0.75 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL each compound
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)