Documentos clave
G005935
GC Analysis of Volatiles in Drywall on SPB®-HAP after Collection/Desorption using Carbotrap® 300 Tube
suitable for GC, application for air monitoring
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
sample/matrix: 1g 1/4 in drywall
thermal desorption tube: Carbotrap® 300 Glass-Fritted Thermal Desorption Tube, 1/4 in O.D. x 3.5 in L (30141-U)
dry purge: 60 min
desorption process: 350 °C with 10 min hold
transfer line/valve temp.: 180 °C
column: SPB-HAP, 60 m x 0.32 mm I.D., 4 μm (25020-U)
oven: 40 °C (3 min), 12 °C/min to 200 °C (20 min)
detector: MSD
MSD interface: 210 °C
carrier gas: helium
idoneidad
application for air monitoring
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Nota de análisis
Qualitative volatile headspace outgassing of drywall using the ATIS with analysis by thermal desorption
Información legal
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Acetonitrile
    Acetone
    Hexanal
    Octanal
    Nonanal
    Decanal
    Undecanal
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)