G005876
LC/MS/MS Analysis of Vitamin D Metabolites on Ascentis® Express F5 (Monitored Ions)
application for HPLC
About This Item
Productos recomendados
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express F5, 15 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53571-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate water; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 5178 psi (357 bar)
column temp.: 40 °C
detector: ESI(+), 100-1000 m/z
injection: 2 μL, each compound 300 ng/mL in 40:60 (water:methanol)
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análisis
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
componente de la fase móvil
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)