Documentos clave
G005735
HPLC Analysis of Water Soluble Vitamins on Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase: 25 mM potassium phosphate monobasic, pH 3.5
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 10 μL
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Nicotinic acid
    L-Ascorbic acid
    Pyridoxine
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)