Documentos clave
G005716
HPLC Analysis of Acetaminophen, Caffeine, Chlorpheniramine, Ibuprofen, Naproxen, Phenylephrine, and Pseudoephedrine on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53822-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium phosphate monobasic, pH 2.0 with phosphoric acid: acetonitrile (98:2); [B] acetonitrile;
gradient: 0 to 68% B in 3 min; held at 68% B for 2 min
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 1 μL
sample: 100 μg/mL in 95:5, water: methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análisis
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of various over the counter drugs.
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Maleic acid
    Acetaminophen
    Caffeine
    Naproxen
    Ibuprofen
Estándar
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)