Documentos clave
G005695
LC/MS Analysis of Drugs of Abuse on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express RP Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water; [B] 10mM ammonium formate in acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+)
injection: 2 μL
sample: 500 ng/mL in water
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
forensics and toxicology
Nota de análisis
This applic.ation demonstrates the suitability of Ascentis Express RP-Amide for the efficient separation of common drink additives used in diet cola
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)