Documentos clave
G005690
LC/MS Analysis of Cyanuric Acid on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53934-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in 95:5 (v/v) acetonitrile:water
flow rate: 0.2 mL/min
pressure: 328 psi (22.6 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(-), SIR mode
injection: 2 μL
sample: 1 μg/mL in mobile phase
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Cyanuric acid
    Ammelide
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
componente de la fase móvil
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)