Documentos clave
G005684
HPLC Analysis of Caffeine Metabolites and Analogs on Discovery® C18
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Discovery C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504955)
mobile phase: [A] 1% acetic acid in water; [B] methanol; (92:8, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    7-Methylxanthine
    1-Methyluric acid
    1-Methylxanthine
    3-Methylxanthine
    1,3-Dimethyluric acid
    Theophylline
    1,7-Dimethylxanthine
    Theobromine
    Ver todo (8)
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)