Documentos clave
G005609
LC-MS Analysis of Carotene Compounds on Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (565305-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: MS, APCI(+), SIM
injection: 5 μL
sample: 10 mg/L in acetonitrile
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Astaxanthin
    Xanthophyll
    Zeaxanthin
    Lycopene
    α-Carotene
    β-Carotene
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)