G005590
GC Analysis of Bergamot Essential Oil on SLB-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SLB-5ms, 10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28465-U)
oven: 50 °C, 14.0 °C/min to 250 °C
inj. temp.: 300 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: hydrogen, 57.0 cm/sec, 184.2 kPa
injection: 0.4 μL, 600:1 split
liner: 0.75 mm ID
sample: bergamot oil, diluted 10:1 in hexane
aplicaciones
flavors and fragrances
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)