Key Documents
G005512
EN 14110: GC Analysis of Methanol Impurity in Biodiesel on Equity-1 after SPME using 85 μm Polyacrylate Fiber
suitable for GC, application for SPME
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parámetros analíticos
sample/matrix: 2 g of B100 biodiesel containing 0.01% methanol and 0.0785% 2-propanol in a 4 mL vial
SPME fiber: PK3 SPME ASSY 85UM POLYACRYLATE FS 24GA MAN (WHITE) (57304)
extraction: headspace, 60 °C for 5 min
desorption process: 250 °C for 0.75 min
column: Equity-1, 30 m x 0.32 mm I.D., 1.0 μm (28057-U)
oven: 50 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 200 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec
liner: 0.75 mm I.D., SPME type, straight design (unpacked)
idoneidad
application for SPME
aplicaciones
biofuels
environmental
Información legal
Fibra para SPME
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)