Documentos clave
G005414
HPLC Analysis of Benzalkonium Chloride in Commercial Disinfecting Wipes on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express HILIC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate; [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), TIC 150 - 500 m/z
injection: 2 μL
sample: Single wipe sheet, extracted with 10 mL methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
personal care
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)