Documentos clave
G005270
GC Analysis of Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) on SLB®-5ms (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm), Fast GC Analysis
suitable for GC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm (28564-U)
oven: 70 °C (0.5 min), 20 °C/min to 360 °C (1 min)
inj. temp.: 275 °C
detector: FID, 365 °C
carrier gas: hydrogen, 2.5 mL/min constant
injection: 0.50 μL, 200:1 split
liner: 2 mm I.D. straight
sample: TPH Mix 3, each analyte at 1000 μg/mL in carbon disulfide (861394-U)
aplicaciones
environmental
Información legal
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Hexane
    Heptane
    Octane
    Nonane
    Decane
    Undecane
    Dodecane
    Tetradecane
    Hexadecane
    Octadecane
    Eicosane
    Tetracosane
    Octacosane
    Dotriacontane
    Hexatriacontane
    Tetracontane
    Tetratetracontane
    Ver todo (17)
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)