G004739
HPLC Analysis of AQC-Serine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase: (A) 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; (B) methanol; (70:30, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 0.5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.
Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.
Póngase en contacto con el Servicio técnico