Documentos clave
G004504
HPLC Analysis of Methylphenidate (Ritalin) Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase: 15 mM ammonium acetate in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descripción
    Methylphenidate hydrochloride
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)