G004245
LC/MS Analysis of Clenbuterol Enantiomers in Plasma on Astec® CHIROBIOTIC® T after SPE using HybridSPE®-Phospholipid
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC T, 10 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (12018AST)
mobile phase: 10 mM ammonium formate in methanol
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: ESI(+)
sample: clenbuterol, 10 ng/mL in rat plasma (phospholipids removed by extraction with HybridSPE-Phospholipid)
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Analito
Aplicación
Estándar
columna analítica
tubo o placa de SPE
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Chromatograms
application for SPE, application for LC-MSapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.