Documentos clave
G004016
GC Analysis of Background Levels of a Tenax® TA Thermal Desorption Tube on SPB®-1
suitable for GC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SPB-1, 60 m x 0.25 mm I.D., 1.0 μm (24031)
oven: 35 °C (8 min), 5 °C/min to 100 °C, 15 °C/min to 230 °C (hold 4 min)
inj. temp.: 200 °C
MSD interface: 230 °C
carrier gas: nitrogen, 2 mL/min. constant
injection: split 10:1
aplicaciones
industrial hygiene
Información legal
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)