Documentos clave
G002209
ASTM D3612-96: GC Analysis of Transformer Gas on Carboxen®-1010 PLOT
suitable for GC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: Carboxen-1010 PLOT, 30 m x 0.53 mm I.D. (25467)
oven: 35 °C (8.5 min), 24 °C/min to 250 °C
inj. temp.: 200 °C
detector: TCD, 230 °C, Methanizer, 375 °C, and FID, 230 °C in series
carrier gas: argon, 3.0 mL/min
injection: 10.0 μL direct using a sample valve, 150 °C
sample: 9 analytes, each at 500 ppm
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Información legal
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Hydrogen
    Oxygen
    Nitrogen
    Carbon monoxide
    Methane
    Carbon dioxide
    Acetylene
    Ethylene
    Ethane
    Ver todo (9)
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)