Documentos clave
G001721
Carboxymethylated cytochrome c (chicken) tryptic digest
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 15 cm × 2.1 mm I.D., 3 μm particles (567202-U)
mobile phase: [A] water/0.1% TFA; [B] (water/0.1%TFA):(acetonitrile/0.1% TFA); 50:50
flow rate: 0.20 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)