Documentos clave
G001589
Amyloid β-protein fragment 10-35
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568223-U)
mobile phase: [A] 0.1% TFA in water; [B] 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; (25:75)
flow rate: 1.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 10 μL, 1 mg/mL in water
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)